Learn More
Chlorobis(ethylene)rhodium(I) Dimer, TRC
Codice prodotto. 30180431
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
250 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30180431 100 mg 100mg
30179798 500 mg 500mg
30180298 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30180431 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC984708100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12081-16-2
Formula molecolare C8H16Cl2Rh2
Molecular Weight (g/mol) 388.93
Sinonimo Di-μ-chlorotetrakis(η2-ethene)dirhodium, Bis((μ-chloro)bis(ethylene)rhodium);
IUPAC Name Rhodium, di-μ-chlorotetrakis(η2-ethene)di- (9CI, ACI)
SMILES C=C.C=C.[][Rh](Cl1)([])Cl[Rh]1([])[].C=C.C=C
Specifica
Materiale o nome chimico Chlorobis(ethylene)rhodium(I) Dimer
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/4C2H4.2ClH.2Rh/c4*1-2;;;;/h4*1-2H2;2*1H;;/q;;;;;;2*+1/p-2
Peso formulazione 387.87