Learn More
Chlorocholine Chloride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Chlormequat chloride |
| Quantità | 100 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H13ClN.ClH/c1-7(2,3)5-4-6;/h4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1 |
| Peso formulazione | 157.0425 |