Learn More
Chlorocresol (4-Chloro-3-methylphenol), LoGiCal
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Chloro-3-methylphenol |
| CAS | 59-50-7 |
| Nomi componenti o analita | 4-Chloro-3-methylphenol |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C7 H7 Cl O |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | Chlorocresol, 1-Chloro-2-methyl-4-hydroxybenzene, 2-Chloro-5-hydroxytoluene, 3-Methyl-4-chlorophenol, 4-Chloro-3-cresol, 4-Chloro-3-methylphenol, 4-Chloro-5-methylphenol, 4-Chloro-m-cresol, 6-Chloro-3-hydroxytoluene, Aptal, Baktol, Baktolan, Candaseptic, NSC 4166, Neopredisan, Ottafact, PCMC, Parmetol, Parol, Peritonan, Preventol CMK, Raschit, Raschit K, Rasen-Anicon, p-Chloro-m-cresol, para-Chloro-meta-cresol |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H7ClO/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8/h2-4,9H,1H3 |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | Cc1cc(O)ccc1Cl |
| Vedi altri risultati |