Learn More
Chlorocresol, Mikromol™
Codice prodotto. 16651333
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16651333 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16651333 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0459.000250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Chlorocresol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chloro-3-methylphenol
CAS 59-50-7
Nomi componenti o analita 4-Chloro-3-methylphenol
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C7 H7 Cl O
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Chlorocresol, 1-Chloro-2-methyl-4-hydroxybenzene, 2-Chloro-5-hydroxytoluene, 3-Methyl-4-chlorophenol, 4-Chloro-3-cresol, 4-Chloro-3-methylphenol, 4-Chloro-5-methylphenol, 4-Chloro-m-cresol, 6-Chloro-3-hydroxytoluene, Aptal, Baktol, Baktolan, Candaseptic, NSC 4166, Neopredisan, Ottafact, PCMC, Parmetol, Parol, Peritonan, Preventol CMK, Raschit, Raschit K, Rasen-Anicon, p-Chloro-m-cresol, para-Chloro-meta-cresol
InChI Formula InChI=1S/C7H7ClO/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8/h2-4,9H,1H3
SMILES Cc1cc(O)ccc1Cl
IUPAC Name 4-chloro-3-methylphenol
Molecular Weight (g/mol) 142.58
Quantità 250 mg
Peso formulazione 142.0185 g/mol