Learn More
Chlorocyclobutane, 97%
Codice prodotto. 11424264
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11424264
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12561.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 1120-57-6 | C4H7Cl | 90.55 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and dyestuffs.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Store at 4°C. Protect against electrostatic charges.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1120-57-6
Formula molecolare C4H7Cl
Molecular Weight (g/mol) 90.55
Numero MDL MFCD00013736
InChI Key STJYMUBZVMSMBP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cyclobutyl chloride, cyclobutane, chloro, chloro-cyclobutane, cyclobutylchloride, chloranylcyclobutane, 1-chlorocyclobutane, acmc-1butg, chlorocyclobutane, 97+%
PubChem CID 70712
IUPAC Name chlorocyclobutane
SMILES C1CC(C1)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Chlorocyclobutane
Densità 0.991
Punti di ebollizione 80°C to 81°C
Punto d'infiammabilità −8°C (17°F)
Odore Slightly Sweetish
Indice di rifrazione 1.4332
Quantità 1 g
Numero UN UN1127
Beilstein 1900414
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 90.55
Percent Purity 97%