Learn More
Chlorocyclohexane, 98%
Codice prodotto. 11356896
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11356896 250 g 250g
11366896 1000 g 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11356896 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L04349.30
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-07-2026
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 542-18-7 | C6H11Cl | 118.604 g/mol
Chlorocyclohexane is used as the raw material in synthesis agrochemical and medicine chemical engineering products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Chlorocyclohexane is used as the raw material in synthesis agrochemical and medicine chemical engineering products.
Solubility
Soluble in water.0.02 g/L (20°C). Soluble in alcohol and diethyl ether.
Notes
Incompatible materials are Strong oxidizing agents, Strong bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 542-18-7
Formula molecolare C6H11Cl
Molecular Weight (g/mol) 118.604
Numero MDL MFCD00003822
InChI Key UNFUYWDGSFDHCW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cyclohexyl chloride, cyclohexane, chloro, monochlorocyclohexane, chlorcyclohexan, chlorzyklohexan, unii-pnv8c821fh, pnv8c821fh, chlor-cyclohexane, cyclohexylchloride, chloro-cyclohexane
PubChem CID 10952
ChEBI CHEBI:39156
IUPAC Name chlorocyclohexane
SMILES C1CCC(CC1)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Chlorocyclohexane
Punto di fusione -44°C
Densità 1
Punti di ebollizione 141°C to 143°C
Punto d'infiammabilità 28°C (82°F)
Odore Unpleasant
Indice di rifrazione 1.462
Quantità 250 g
Numero UN UN1993
Beilstein 1900796
Indice di Merck 14,2732
Informazioni di solubilità Soluble in water.0.02g/L (20°C). Soluble in alcohol and diethyl ether.
Peso formulazione 118.61
Percent Purity 98%