Learn More
Chlorocyclohexane, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Chlorocyclohexane |
| CAS | 542-18-7 |
| Formula molecolare | C6H11Cl |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | Monochlorocyclohexane, Cyclohexyl Chloride, NSC 8434 |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H11Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5H2 |
| SMILES | ClC1CCCCC1 |
| IUPAC Name | chlorocyclohexane |
| Molecular Weight (g/mol) | 118.6 |
| Peso formulazione | 118.0549 |