Learn More
Chlorocyclohexane, TRC
Codice prodotto. 30358602
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30358602 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30358602 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC32722550G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Chlorocyclohexane
CAS 542-18-7
Formula molecolare C6H11Cl
Quantità 50 g
Sinonimo Monochlorocyclohexane, Cyclohexyl Chloride, NSC 8434
InChI Formula InChI=1S/C6H11Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5H2
SMILES ClC1CCCCC1
IUPAC Name chlorocyclohexane
Molecular Weight (g/mol) 118.6
Peso formulazione 118.0549