Learn More
Chlorodibromoacetic Acid, TRC
Codice prodotto. 30137808
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30137808 1 g 1g
30005447 100 mg 100mg
30004259 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30137808 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC3710381G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5278-95-5
Formula molecolare C2 H Br2 Cl O2
Molecular Weight (g/mol) 252.29
Sinonimo Acetic acid, 2,2-dibromo-2-chloro-, Acetic acid, dibromochloro- (7CI,8CI,9CI), 2,2-Dibromo-2-chloroacetic acid, Chlorodibromoacetic acid, Dibromochloroacetic acid
IUPAC Name 2,2-dibromo-2-chloroacetic acid
SMILES OC(=O)C(Cl)(Br)Br
Specifica
Materiale o nome chimico Dibromochloroacetic acid
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C2HBr2ClO2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
Peso formulazione 249.8032