Specifica
| Materiale o nome chimico | Chlorodicyclohexylphosphine |
| Colore | Colorless |
| Densità | 1.0540g/mL |
| Punti di ebollizione | 165.0°C (12.0 mmHg) |
| Punto d'infiammabilità | >110°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 96% min. (ex Cl) (Argentometry) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | (C6H11)2PCl |
| Indice di rifrazione | 1.5310 to 1.5340 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Chlorodicyclohexylphosphine
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.