Learn More
Chlorodiethylisopropylsilane, 95+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11975961 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11975961 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11975961 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 435650250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico chlorodiethylisopropylsilane
CAS 107149-56-4
Colore Colorless
Densità 0.9000g/mL
Punti di ebollizione 75.0°C
Punto d'infiammabilità 38°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C7H17ClSi
Formula lineare (CH3)2CHSi(C2H5)2Cl
Indice di rifrazione 1.4370 to 1.4390 (20°C, 589nm)
Numero MDL MFCD00191631
Quantità 25 mL
Gravità specifica 0.9
Sinonimo chlorodiethylisopropylsilane, diethylisopropylsilyl chloride, acmc-1bql9, isopropyldiethylchlorosilane, silane,chlorodiethyl 1-methylethyl, silane, chlorodiethyl 1-methylethyl
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts
InChI Key OSBPGFIPLLCQMO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC[Si](Cl)(CC)C(C)C
IUPAC Name chloro-diethyl-propan-2-ylsilane
Molecular Weight (g/mol) 164.75
PubChem CID 4486980
Peso formulazione 164.75
Percent Purity 95+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Chlorodiethylisopropylsilane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.