Learn More
Chlorodifluoro-acetic Acid Sodium Salt, TRC
Codice prodotto. 30368673
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30368673 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30368673 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC36546025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Chlorodifluoro-acetic Acid Sodium Salt
CAS 1895-39-2
Formula molecolare C2ClF2NaO2
Quantità 25 g
Sinonimo 2-Chloro-2,2-difluoro-acetic Acid Sodium Salt, Chlorodifluoroacetic Acid Sodium Salt, Sodium Chlorodifluoroacetate, Sodium Difluorochloroacetate
InChI Formula InChI=1S/C2HClF2O2.Na/c3-2(4,5)1(6)7;/h(H,6,7);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].[O-]C(=O)C(F)(F)Cl
IUPAC Name sodium;2-chloro-2,2-difluoroacetate
Molecular Weight (g/mol) 152.46
Peso formulazione 151.9453