Learn More
Chlorodifluoro-acetic Acid Sodium Salt, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Chlorodifluoro-acetic Acid Sodium Salt |
| CAS | 1895-39-2 |
| Formula molecolare | C2ClF2NaO2 |
| Quantità | 50 g |
| Sinonimo | 2-Chloro-2,2-difluoro-acetic Acid Sodium Salt, Chlorodifluoroacetic Acid Sodium Salt, Sodium Chlorodifluoroacetate, Sodium Difluorochloroacetate |
| InChI Formula | InChI=1S/C2HClF2O2.Na/c3-2(4,5)1(6)7;/h(H,6,7);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].[O-]C(=O)C(F)(F)Cl |
| IUPAC Name | sodium;2-chloro-2,2-difluoroacetate |
| Molecular Weight (g/mol) | 152.46 |
| Peso formulazione | 151.9453 |