Learn More
chlorodifluoroacetic acid sodium salt, 96%
Codice prodotto. 10711252 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10711252 25 g Bottiglia in vetro 25g
10494115 5 g Bottiglia in vetro 5g
10390464 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10711252 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 404590250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    148.00€
    138.00€ / 25g
    Risparmia 10.00€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1895-39-2 | C2ClF2NaO2 | 152.46 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1895-39-2
Formula molecolare C2ClF2NaO2
Molecular Weight (g/mol) 152.46
Numero MDL MFCD00064771
InChI Key MRTAVLDNYYEJHK-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium chlorodifluoroacetate, sodium 2-chloro-2,2-difluoroacetate, chlorodifluoroacetic acid sodium salt, sodium chloro difluoro acetate, acetic acid, chlorodifluoro-, sodium salt, sodiumchlorodifluoroacetate, difluorochloroacetic acid sodium salt, sodium difluorochloroacetate, chlorodifluoroacetic acid sodium
PubChem CID 2734985
IUPAC Name sodium;2-chloro-2,2-difluoroacetate
SMILES C(=O)(C(F)(F)Cl)[O-].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico chlorodifluoroacetic acid sodium salt
Punto di fusione 195.0°C to 201.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare ClF2CCO2Na
Quantità 25 g
Fieser 01,1227; 02,379; 03,265; 05,603
Peso formulazione 152.46
Percent Purity 96%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Chlorodifluoroacetic acid sodium salt
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.