Learn More
chlorodiisopropylphosphine, 96%
Codice prodotto. 10605731 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10605731 5 g Bottiglia in vetro 5g
10403225 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10605731 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 321550050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 40244-90-4 | C6H14ClP | 152.61 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 40244-90-4
Formula molecolare C6H14ClP
Molecular Weight (g/mol) 152.61
Numero MDL MFCD00015027
InChI Key JZPDBTOWHLZQFC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo chlorodiisopropylphosphine, diisopropylchlorophosphine, di-i-propylchlorophosphine, phosphinous chloride, bis 1-methylethyl, ipr2pcl, pubchem6476, chlorodiisopropylphosphane, chloro diisopropylphosphine, acmc-209jc6, diisopropylphosphinyl chloride
PubChem CID 538967
IUPAC Name chloro-di(propan-2-yl)phosphane
SMILES CC(C)P(C(C)C)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Chlorodiisopropylphosphine
Colore Yellow
Densità 0.9500g/mL
Punti di ebollizione 69.0°C (33.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 3°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare [(CH3)2CH]2PCl
Indice di rifrazione 1.4740 to 1.4760
Quantità 5 g
Gravità specifica 0.95
Peso formulazione 152.61
Percent Purity 96%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Chlorodiisopropylphosphine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.