Learn More
chlorodiisopropylsilane, 95%
Codice prodotto. 11925841 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11925841 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11925841 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 313440050
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2227-29-4 | C6H14ClSi | 149.71 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico chlorodiisopropylsilane
CAS 2227-29-4
Colore Colorless
Densità 0.8720g/mL
Punti di ebollizione 137.0°C
Punto d'infiammabilità 22°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C6H14ClSi
Indice di rifrazione 1.4280 to 1.4300 (20°C, 589nm)
Numero MDL MFCD00054896
Quantità 5 g
Indice di Merck 15,2136
Gravità specifica 0.872
Sinonimo chlorodiisopropylsilane, diisopropylchlorosilane, unii-dvg177547j, silane, chloro diisopropyl, zlchem 966, chlorodiisopropylsilyl, chlorobis propan-2-yl silane, chloro-di propan-2-yl silicon
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts
InChI Key IGSUJBNDAWQLST-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)[Si](Cl)C(C)C
IUPAC Name chloro-di(propan-2-yl)silicon
Molecular Weight (g/mol) 149.71
PubChem CID 6365034
Peso formulazione 150.73
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Diisopropylchlorosilane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Diisopropylchlorosilane