Learn More
Chlorodimethylsilane, 97%
Codice prodotto. 10387290 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10387290 10 g Bottiglia in vetro 10g
10541611 50 g Bottiglia in vetro 50g
10711935 250 g Bottiglia in vetro 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10387290 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 162840100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-07-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1066-35-9 | C2H6ClSi | 93.61 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di riduzione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1066-35-9
Formula molecolare C2H6ClSi
Molecular Weight (g/mol) 93.61
Numero MDL MFCD00000495
InChI Key QABCGOSYZHCPGN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo chlorodimethylsilane, dimethylchlorosilane, dmcs, silane, chlorodimethyl, unii-xr7e4f5838, chloro dimethyl silicon, chlorodimethyl-silan, dimethylmono-chlorosilane, chlorodimethylsilyl radical
PubChem CID 6327132
IUPAC Name chloro(dimethyl)silicon
SMILES C[Si](C)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico chlorodimethylsilane
Punto di fusione -111°C
Colore Colorless
Densità 0.8500g/mL
Punti di ebollizione 34.6°C
Punto d'infiammabilità -28°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)2SiHCl
Indice di rifrazione 1.3820 to 1.384
Quantità 10 g
Fieser 13,73
Gravità specifica 0.85
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts
Peso formulazione 94.62
Percent Purity 96%
Forma fisica Liquid