Learn More
chlorodiphenylmethane, 98%
Codice prodotto. 10478500 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
50 mL
250 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
250mL
50mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10478500 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
10177753 50 mL Bottiglia in vetro 50mL
10091840 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10478500 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 154660050
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 90-99-3 | C13H11Cl | 202.68 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 90-99-3
Formula molecolare C13H11Cl
Molecular Weight (g/mol) 202.68
Numero MDL MFCD00000855
InChI Key ZDVDCDLBOLSVGM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzhydryl chloride, chlorodiphenylmethane, chloromethylene dibenzene, diphenylchloromethane, diphenylmethyl chloride, benzene, 1,1'-chloromethylene bis, chloro phenyl methyl benzene, methane, chlorodiphenyl, unii-cn9n9ayv4b, 1,1'-chloromethylene bisbenzene
PubChem CID 7035
IUPAC Name [chloro(phenyl)methyl]benzene
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Chlorodiphenylmethane
Punto di fusione 15°C to 17°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.1400g/mL
Punti di ebollizione 270°C
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (C6H5)2CHCl
Indice di rifrazione 1.5940 to 1.597
Quantità 5 mL
Gravità specifica 1.14
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble
Peso formulazione 202.68
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Chlorodiphenylmethane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.