Learn More
Chlorodiphenylmethane, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Chlorodiphenylmethane |
| Quantità | 100 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C13H11Cl/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13H |
| Peso formulazione | 202.0549 |