Learn More
Chlorodiphenylphosphine, TRC
Codice prodotto. 30354408
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30354408 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30354408 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC37760325G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Chlorodiphenylphosphine
CAS 1079-66-9
Formula molecolare C12H10ClP
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C12H10ClP/c13-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
SMILES ClP(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC Name chloro(diphenyl)phosphane
Molecular Weight (g/mol) 220.63
Peso formulazione 220.0209