Learn More
Chloroform-13C, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Chloroform 13C |
| CAS | 31717-44-9 |
| Formula molecolare | 13C H Cl3 |
| Quantità | 500 mg |
| Sinonimo | Trichloromethane 13C |
| InChI Formula | InChI=1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H/i1+1 |
| SMILES | Cl[13CH](Cl)Cl |
| IUPAC Name | trichloro(1^{13}C)methane |
| Molecular Weight (g/mol) | 120.37 |
| Peso formulazione | 118.918 |