Learn More
Honeywell Chloroform
Codice prodotto. 16695733 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
7 L
Dimensione della confezione:
7L
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 16695733
Marca: Honeywell 1329507LRC
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Reagent Grade Chloroform, contains 0.5 to 1.0% ethanol as stabilizer, ≥99.8%.
  • ≥95% for general laboratory use.
Specifica
Materiale o nome chimico Chloroform
pH No data available
Punto di fusione -61.3°C
CAS 67-66-3
Colore Colorless
CAS max % <100.00%
Densità 1.485 g/cm3 (20°C)
Punti di ebollizione 61°C (1.013 hPa)
Quantità 7 L
Punto d'infiammabilità Not applicable
Imballaggio Returnable Stainless Steel Can
Forma fisica Liquido
Formula molecolare CHCl3
Formula lineare CHCl3
Numero MDL MFCD00000826
Pressione del vapore 211 hPa (20°C)
Numero UN UN1888
Viscosità 0.56 mPa.s (20°C)
Beilstein 1731042
Sinonimo Methylidyne trichloride, Trichloromethane
InChI Key HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC(Cl)Cl
IUPAC Name trichloromethane
Molecular Weight (g/mol) 119.37
Percent Purity ≥99.80%
Grado Reagent