Learn More
Chloroform, 99+%, Extra Pure, Stabilised with Amylene, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10488400 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Flacone in HDPE
HDPE bottle
Metal Can
Plastic-coated Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
25L
500mL
5L
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10488400 500 mL Amber Glass Bottle 500mL
10784143 1 L Amber Glass Bottle 1L
10102190 2.5 L Amber Glass Bottle 2.50L
10725711 2.5 L Plastic-coated Glass Bottle 2.50L
10629300 5 L Flacone in HDPE 5L
10705331 5 L HDPE bottle 5L
10488590 25 L Metal Can 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10488400 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore C/4920/08
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    83.45€
    52.90€ / 500mL
    Risparmia 30.55€
    36% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-08-2026
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Identificatori chimici
CAS 67-66-3
Formula molecolare CHCl3
Molecular Weight (g/mol) 119.37
InChI Key HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC(Cl)Cl
Specifica
Punto di fusione -63°C
Colore Colorless
Quantità 500 mL
Imballaggio Amber Glass Bottle
Forma fisica Liquido
Pressione del vapore 213mbar at 20°C
Numero MDL 826
Viscosità 0.56 mPaS at 20°C
Punti di ebollizione 61°C
IUPAC Name trichloromethane
Peso formulazione 119.38g/mol
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Chloroform, stabilized with amylene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.
  • H372-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P311-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Chloroform, 1-Pentene