Learn More
Chloroform, ACS Reagent, contains ethanol as stabilizer, ≥99.8%, Solstice
Codice prodotto. 15623620
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
15 L
20 L
4 x 2.5 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Stainless Steel Can
Dimensione della confezione:
15L
1L
2.50L
20L
500mL
pezzi 4
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
15623620 500 mL Glass Bottle 500mL
15683610 1 L Glass Bottle 1L
15693610 2.5 L Glass Bottle 2.50L
15613620 4 x 2.5 L Glass Bottle pezzi 4
15673610 15 L Stainless Steel Can 15L
15603620 20 L Stainless Steel Can 20L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 15623620 Fornitore Honeywell-Riedel-de Haen N. del fornitore 319988500ML
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
ACS Reagent, contains ethanol as stabilizer,≥99.8%
SOLVENTI ACS PER USO GENERALE
  • Soluzione conveniente per applicazioni quali HPLC su scala preparatoria, igienizzazione e sintesi organica
  • adatta per applicazioni meno impegnative come l'HPLC isocratica di routine
  • Variazioni e riduzione dei problemi riconducibili alla contaminazione da solvente
  • Tutti i solventi sono testati per soddisfare le specifiche per uso generale ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67-66-3 , 64-17-5
Formula molecolare CHCl3
Molecular Weight (g/mol) 119.37
Numero MDL MFCD00000826
InChI Key HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
PubChem CID 6212
ChEBI CHEBI:35255
IUPAC Name trichloromethane
SMILES ClC(Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Chloroform
Nota nome ACS Reagent, contains ethanol as stabilizer, ≥99.8%
CAS min. % ≥90.0000%, ≥0.1000%
CAS max % ≤100.0000%, <1.0000%
Punto di fusione -63°C (literature)
Densità 1.48 g/mL at 25 °C; 1.492 g/mL at 25 °C(lit.)
Punti di ebollizione 60°C to 62°C
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare [-CH2N(CH2CO2Na)CH2CO2H]2
Quantità 500 mL
Numero UN UN1888
Beilstein 1731042
Grado Reagente ACS
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Chloroform
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.
  • H372-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: chloroform