Learn More
Chloroform, ACS Reagent Grade, Ricca Chemical
Codice prodotto. 31750760
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
4 L
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1L
4L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
31750760 1 L Amber Glass Bottle 1L
31749971 500 mL Amber Glass Bottle 500mL
31749962 4 L Amber Glass Bottle 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 31750760 Fornitore Ricca Chemical Company N. del fornitore RSOC00201C
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-12-2026
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
For General Use
Identificatori chimici
CAS 67-66-3
Formula molecolare CHCl3
Molecular Weight (g/mol) 119.37
Numero MDL MFCD00000826
InChI Key HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
PubChem CID 6212
ChEBI CHEBI:35255
IUPAC Name trichloromethane
SMILES ClC(Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Chloroform
CAS min. % 98.0
Colore Yellow
CAS max % 100.0
Quantità 1 L
Imballaggio Amber Glass Bottle
Forma fisica Liquid
Punti di ebollizione 61°C
Percent Purity >99.8%
Grado ACS