Learn More
Chloroform, CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.8%, amylene stabilized, Honeywell Riedel-de Haën™
Codice prodotto. 15644530
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
2 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2.50L
2L
pezzi 4
pezzi 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
15644530 1 L Bottiglia in vetro 1L
15634530 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
15664530 2 L Bottiglia in vetro 2L
15654530 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
15684530 6 x 1 L Bottiglia in vetro pezzi 6
15674530 4 x 2.5 L Bottiglia in vetro pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 15644530 Fornitore Honeywell-Chromasolv N. del fornitore 348541L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CHROMASOLV™, for HPLC,≥99.8%, amylene stabilized
  • Per HPLC e sintesi organica
  • Solventi multiuso a elevata purezza
  • Elevata coerenza da lotto a lotto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67-66-3
Formula molecolare CHCl3
Molecular Weight (g/mol) 119.37
Numero MDL MFCD00000826
InChI Key HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
PubChem CID 6212
ChEBI CHEBI:35255
IUPAC Name trichloromethane
SMILES ClC(Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Chloroform
Punto di fusione -63°C (literature)
Nota nome CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.8%, amylene stabilized
Absorbance max. 1.00 at 250 nm, max. 0.30 at 260 nm, max. 0.005 280 nm
CAS min. % ≥90.0000%
CAS max % ≤100.0000%
Densità 1.48 g/mL at 25 °C; 1.492 g/mL at 25 °C(lit.)
Quantità 1 L
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CHCl3
Numero UN UN1888
Beilstein 1731042
Punti di ebollizione 61°C
Peso formulazione 119.38
Percent Purity >99.8%
Grado HPLC
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Chloroform
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.
  • H372-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.