Learn More
Chloroform, CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.8%, amylene stabilized, Solstice
Descrizione
- Per HPLC e sintesi organica
- Solventi multiuso a elevata purezza
- Elevata coerenza da lotto a lotto
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Chloroform |
| Punto di fusione | -63°C (literature) |
| Nota nome | CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.8%, amylene stabilized |
| Absorbance | max. 1.00 at 250 nm, max. 0.30 at 260 nm, max. 0.005 280 nm |
| CAS min. % | ≥90.0000% |
| CAS max % | ≤100.0000% |
| Densità | 1.48 g/mL at 25 °C; 1.492 g/mL at 25 °C(lit.) |
| Quantità | 6 x 1 L |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | CHCl3 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Chloroform
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Tossicità acuta Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
- cancerogenicità Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H331-Tossico se inalato.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H361d-Sospettato di nuocere al feto.
- H372-Provoca danni agli organi.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.