Learn More
Chloroform, CHROMASOLV™ for residue analysis, contains ∼1% ethanol as stabilizer, ≥99.8%, Solstice
Codice prodotto. 15682770
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
pezzi 4
pezzi 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15682770 6 x 1 L Bottiglia in vetro pezzi 6
15652770 1 L Bottiglia in vetro 1L
15662770 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
15672770 4 x 2.5 L Bottiglia in vetro pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15682770 Fornitore Honeywell-Chromasolv N. del fornitore 256696X1L
Solstice Chromasolv Promotion
Usa il codice promozionale 27944
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
CHROMASOLV™ for residue analysis, contains ∼1% ethanol as stabilizer,≥99.8%
  • For gas chromatography (GC)
  • Developed especially for the application in residue analysis of pesticides and other low-volatile substances using GC
  • Non-volatile matter and water content are specified for each solvent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67-66-3 , 64-17-5
Formula molecolare CHCl3
Molecular Weight (g/mol) 119.37
Numero MDL MFCD00000826
InChI Key HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6212
ChEBI CHEBI:35255
IUPAC Name trichloromethane
SMILES ClC(Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Chloroform
Punto di fusione -63°C (literature)
Nota nome CHROMASOLV™ for residue analysis, contains ∼1% ethanol as stabilizer, ≥99.8%
CAS min. % ≥90.0000%, ≥0.1000%
CAS max % ≤100.0000%, <1.0000%
Densità 1.492 g/mL at 25 °C(lit.)
Quantità 6 x 1 L
Imballaggio Bottiglia in vetro
Note percentuale saggio GC product+ethanol
Formula lineare CHCl3
Numero UN UN1888
Beilstein 1731042
Sinonimo trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
Punti di ebollizione 60°C to 62°C
Percent Purity >99.8%
Grado Residue Analysis