Learn More
Chloroform, Contains ethanol as stabilizer, meets analytical spec. of DAB9, BP, 99-99.4% (GC), Solstice
Descrizione
- Solstice has over 200 years of history in producing high-purity chemicals
- It is the leading brand offering High-Purity Solvents for dedicated applications.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Chloroform |
| Nota nome | Meets analytical specification of DAB9, BP |
| Densità | 1.492g/mL at 25°C, 1.479 to 1.489g/mL at 20°C |
| Quantità | 250 kg |
| Pressione del vapore | 160mmHg (20°C) |
| Numero UN | 1888 |
| Beilstein | 1731042 |
| IUPAC Name | trichloromethane |
| Peso formulazione | 119.38g/mol |
| Percent Purity | 99 to 99.4% (GC) |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Chloroform
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Tossicità acuta Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- cancerogenicità Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H331-Tossico se inalato.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H361d-Sospettato di nuocere al feto.
- H372-Provoca danni agli organi.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.