Learn More
Chloroform-d, 99.8% (Isotopic), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7080518
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
865-49-6
CHCl3
120.375
MFCD00000827
HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
chloroform-d, deuterochloroform, methane-d, trichloro, 2h chloroform, deuterated chloroform, cdcl3, trichloromethane-d, unii-p1nw4885vt, trichloro deuterio methane, chloroform, deutero
71583
CHEBI:85365
trichloro(deuterio)methane
C(Cl)(Cl)Cl
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
865-49-6
CHCl3
120.375
MFCD00000827
HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
chloroform-d, deuterochloroform, methane-d, trichloro, 2h chloroform, deuterated chloroform, cdcl3, trichloromethane-d, unii-p1nw4885vt, trichloro deuterio methane, chloroform, deutero
71583
CHEBI:85365
trichloro(deuterio)methane
C(Cl)(Cl)Cl
Chloroform-d is widely used in the organic solvent for the NMR analysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Chloroform-d
Forma fisica Liquid
Colore Colorless
Nota nome Isotopic
Densità 1.50 g/mL
Indice di rifrazione 1.4445
Sensibilità Light and Moisture
Quantità 50 g
Punto di fusione -64°C
Punti di ebollizione 62°C
Numero UN UN1888
Informazioni di solubilità Miscible with organic solvents ethyl acetate,acetone.
Peso formulazione 120.38
Percent Purity 99.8%