Learn More
Chloroform-d, 99.8% (Isotopic), contains 0.03% v/v TMS
Codice prodotto. 11430391
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
25 mL
100 g
5 x 100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
25mL
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11430391 25 g 25g
15406375 25 mL 25mL
11440391 100 g 100g
11450391 5 x 100 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11430391 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 041389.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
CAS: 865-49-6 | CHCl3 | 120.375 g/mol
Widely used in the organic solvent for the NMR analysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 865-49-6
Formula molecolare CHCl3
Molecular Weight (g/mol) 120.375
Numero MDL MFCD00000827
InChI Key HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
Sinonimo chloroform-d, deuterochloroform, methane-d, trichloro, 2h chloroform, deuterated chloroform, cdcl3, trichloromethane-d, unii-p1nw4885vt, trichloro deuterio methane, chloroform, deutero
PubChem CID 71583
ChEBI CHEBI:85365
IUPAC Name trichloro(deuterio)methane
SMILES C(Cl)(Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Chloroform-d
Forma fisica Liquid
Colore Colorless
Nota nome Isotopic
Densità 1.50 g/mL
Indice di rifrazione 1.4445
Sensibilità Light and Moisture
Quantità 25 g
Punto di fusione -64°C
Punti di ebollizione 62°C
Numero UN UN1888
Informazioni di solubilità Miscible with organic solvents,ethyl acetate and acetone.
Peso formulazione 120.38
Percent Purity 99.8%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) contains 0.03% v/v TMS