Learn More
Chloroform-d, for NMR, 100.0 atom % D, stabilized with silver
Codice prodotto. 16318206 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16318206 100 mL 100mL
16308206 25 mL 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 16318206 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 464051000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    414.00€
    380.00€ / 100mL
    Risparmia 34.00€
    8% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
CAS: 865-49-6 | CHCl3 | 120.38 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 865-49-6
Formula molecolare CHCl3
Molecular Weight (g/mol) 120.38
InChI Key HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
IUPAC Name trichloro(²H)methane
SMILES [2H]C(Cl)(Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Chloroform-d
Densità 1.5000 g/mL
Gravità specifica 1.5
Quantità 100 mL
Punto di fusione -64.0°C
Punti di ebollizione 60.0°C
Formula lineare CDCl3
Informazioni di solubilità Solubility aq. soln.: 8.2 g/L (20°C).
Peso formulazione 120.39
Grado NMR