Learn More
Chloroform-d, for NMR, 100.0 atom % D
Codice prodotto. 10561611 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mL
50 mL
100 mL
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
10mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10561611 10 mL Glass Bottle 10mL
10581801 50 mL Glass Bottle 50mL
10307300 100 mL Glass Bottle 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 10561611 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 166270100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.50€
    62.00€ / 10mL
    Risparmia 5.50€
    8% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
CAS: 865-49-6 | CHCl3 | 120.375 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 865-49-6
Formula molecolare CHCl3
Molecular Weight (g/mol) 120.375
Numero MDL MFCD00000827
InChI Key HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
Sinonimo chloroform-d, deuterochloroform, methane-d, trichloro, 2h chloroform, deuterated chloroform, cdcl3, trichloromethane-d, unii-p1nw4885vt, trichloro deuterio methane, chloroform, deutero
PubChem CID 71583
ChEBI CHEBI:85365
IUPAC Name trichloro(deuterio)methane
SMILES C(Cl)(Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Chloroform-d
Forma fisica Liquid
Colore Colorless
Nota nome 100.0 atom % D
Densità 1.5000g/mL
Deuterio (D) 99.95% min.
Imballaggio Glass Bottle
Acqua 0.01% max. (Coulometric)
Quantità 10 mL
Punto di fusione -64.0°C
Punti di ebollizione 60.0°C
Formula lineare CDCl3
Beilstein 01, IV, 54
Peso formulazione 120.39
Grado NMR
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Chloroform-d
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.