Learn More
Chloroform, Environmental Grade, 99.8+%, stab. with ethanol
Codice prodotto. 11325307
Click to view available options
Quantità:
4 x 1 L
Dimensione della confezione:
4L
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11325307
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 040974.M1
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Suitable For Pesticide Analysis, Environmental and GC Analysis | CAS: 67-66-3 | CHCl3 | 119.37 g/mol
It is suitable for pesticide analysis, environmental and GC analysis. It is a commonly used laboratory solvent. It was previously used as an anesthetic. It is also used as a precursor to PTFE and refrigerants. Chloroform was used in the past as an extraction solvent for fats, oils and greases. It is useful for the rapid and simple release of periplasmic proteins. The mixture of guanidinium thiocyanate-phenol-chloroform, plays an essential role in the RNA isolation process.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67-66-3
Formula molecolare CHCl3
Molecular Weight (g/mol) 119.37
Numero MDL MFCD00000826
InChI Key HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
PubChem CID 6212
ChEBI CHEBI:35255
SMILES ClC(Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Chloroform
Punto di fusione °C to 63°C
Colore Colorless
Aspetto Colorless liquid
Densità 1.492
Punti di ebollizione 60.5°C to 61.5°C
Quantità 4 x 1 L
Punto di combustione 982°C (1800°F)
Odore Characteristic
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.446
Intervallo percentuale saggio >99.8%
Pressione del vapore 210 hPa (158mm Hg) at 20°C
Beilstein 1731042
Informazioni di solubilità Miscible in diethyl ether,oils,ligroin,alcohol,CCl4 and CS2.
IUPAC Name cloroformio
Peso formulazione 119.38
Grado Environmental