Learn More
Chloroform, >=99.8%, ACS reagent, stab. with EtOH, meets the requir. of Reag.Ph.Eur.
Codice prodotto. 10311551 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Metal Drum
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
25L
25mL
500mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10311551 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
10219900 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
10572714 1 L Bottiglia in vetro 1L
10053213 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
10042593 25 L Metal Drum 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Product Code. 10311551 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 423550250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.75€
    32.80€ / 25mL
    Risparmia 2.95€
    8% Sconto
View all promotions
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Add to basket
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 67-66-3 | CHCl3 | 119.37 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 67-66-3 , 64-17-5
Formula molecolare CHCl3
Molecular Weight (g/mol) 119.37
Numero MDL MFCD00000826
InChI Key HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
PubChem CID 6212
ChEBI CHEBI:35255
SMILES ClC(Cl)Cl
Specifications
Materiale o nome chimico Chloroform
Punto di fusione -63.0°C
Nota nome Stabilized
Informazioni di decomposizione 290°C
Densità 1.4800g/mL
Quantità 25 mL
Spettro a infrarossi Conforms to Ref Report
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.4443 to 1.4463
Residuo dopo l'evaporazione ≤0.001%
Intervallo percentuale saggio 99.8+%
Gravità specifica 1.48
Formula lineare CHCl3
Pressione del vapore Vapor Pressure: 213mbar at 20°C
Viscosità 0.56 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, 61
Fieser 01,130; 08,92; 15,84
Indice di Merck 15, 2142
Punti di ebollizione 61.0°C
Informazioni di solubilità Solubility in water: 8g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol, benzene, ether, petr.ether,, carbon tetrachloride, carbon disulfide and oils., soluble in aceton
IUPAC Name cloroformio
Peso formulazione 119.38
Percent Purity ≥99.8%
Grado Reagente ACS
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Chloroform, stabilized with ethanol
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Hazard Statement
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H372-Provoca danni agli organi.
Precautionary Statement
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P311-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Chloroform, Ethyl alcohol