Learn More
Chloroform, ReagentPlus™, Honeywell™
Catalog Number 15611290
Click to view available options
Quantità:
1 L
Materiale o nome chimico Chloroform
CAS 67-66-3
Formula molecolare CHCl3
Numero MDL MFCD00000826
Numero UN 1888
Beilstein 1731042
Sinonimo trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
InChI Key HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC(Cl)Cl
IUPAC Name trichloromethane
Molecular Weight (g/mol) 119.37
PubChem CID 6212
ChEBI CHEBI:35255
Peso formulazione 119.38g/mol
Percent Purity ≥99.8%
Grado Reagent
Densità 1.492g/mL at 25°C, 1.48g/mL at 25°C
Quantità 1 L
Pressione del vapore 160mmHg (20°C)
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Chloroform
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.
  • H372-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.