Learn More
Chloroform (STB ETOH), BAKER ANALYZED Pesticide Reagent, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15508334 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
Imballaggio:
Vetro
Dimensione della confezione:
2.50L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15508334 2.5 L Vetro 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 15508334 Fornitore JT Baker N. del fornitore 5285.2500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    477.12€
    389.35€ / 2.5L
    Risparmia 87.77€
    18% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-01-2027
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Specially developed for use in evaluation of pesticide and insecticide residues in food, feed, water or soil samples. Chloroform (STB ETOH), BAKER ANALYZED Pesticide Reagent, J.T. Baker™ is suitable for all analysis of common pesticides.
J.T. Baker BAKER ANALYZED Pesticide Reagent Solvents:
  • Suitable for analysis of most common pesticides, such as 2-chlorobiphenyl , Heptachlor, Aldrin, Parathion, Dieldrin, Endrin, DDT, Dioxine, etc.
  • Specified to the required low residue levels (5 ppm) for use in research and quality control laboratories
  • Ideal for gas chromatography applications, testing for ECD and/or FID sensitive impurities, organic residues, and residue after evaporation
Specifica
Materiale o nome chimico Chloroform
Punto di fusione -63°C
CAS 67-66-3
Colore Colorless
Acidità Max. 0.0005meq/g
Densità 1.5g/cm3 at 20°C
Quantità 2.5 L
Punto di combustione 982°C
Odore Sweetish
Imballaggio Vetro
Forma fisica Liquido
Residuo dopo l'evaporazione Max. 5 ppm
Formula molecolare CHCl3
Numero MDL MFCD00000826
Viscosità 0.56 mPas at 20°C
Acqua Max. 0.05%
Sinonimo trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
Punti di ebollizione 62°C
Informazioni di solubilità 8g/L in water
InChI Key HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC(Cl)Cl
IUPAC Name trichloromethane
Molecular Weight (g/mol) 119.37
PubChem CID 6212
ChEBI CHEBI:35255
Peso formulazione 119.37g/mol
Percent Purity Min. 99.8%
Grado Pesticide