Learn More
Chloroformic Acid Chloromethyl Ester, TRC
Codice prodotto. 18081000
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18081000 10 g 10g
18041000 50 g 50g
18022710 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 18081000 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC36650010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 22128-62-7
Formula molecolare C2H2Cl2O2
Molecular Weight (g/mol) 128.94
Sinonimo Chloro-formic acid Chloromethyl Ester, Chloromethoxycarbonyl Chloride, Chloromethyl Carbonochloridate, Chloromethyl Chlorocarbonate, Chloromethyl Chloroformate
IUPAC Name chloromethyl carbonochloridate
SMILES C(OC(=O)Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Chloroformic Acid Chloromethyl Ester
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C2H2Cl2O2/c3-1-6-2(4)5/h1H2