Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorogenic acid, 98%
Codice prodotto. 10487670 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10487670 1 g Bottiglia in vetro 1g
10349283 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10487670 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 109240010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 327-97-9 | C16H18O9 | 354.31 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 327-97-9
Formula molecolare C16H18O9
Molecular Weight (g/mol) 354.31
Numero MDL MFCD00003862
InChI Key CWVRJTMFETXNAD-JUHZACGLSA-N
Sinonimo chlorogenic acid, 3-caffeoylquinic acid, chlorogenate, 3-o-caffeoylquinic acid, 3-3,4-dihydroxycinnamoyl quinic acid, heriguard, hlorogenic acid, caffeoyl quinic acid, 3-caffeoylquinate, unii-318adp12ri
PubChem CID 1794427
ChEBI CHEBI:16112
IUPAC Name (1S,3R,4R,5R)-3-[(E)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)prop-2-enoyl]oxy-1,4,5-trihydroxycyclohexane-1-carboxylic acid
SMILES O[C@@H]1C[C@](O)(C[C@@H](OC(=O)\C=C\C2=CC=C(O)C(O)=C2)[C@@H]1O)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Chlorogenic acid
Nota nome Predominantly trans, From coffee seeds
Punto di fusione 205.0°C to 209.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Beilstein 10, I, 271
Indice di Merck 15, 2143
Rotazione specifica -36
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in alcohol and acetone
Peso formulazione 354.3
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystals, Powder, Needles or Chunks