Learn More
Chlorogenic acid, 99.45%, For HPLC analysis, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11477921 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11477921 5 g -
11467921 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11477921 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215061805
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-01-2027
Identificatori chimici
CAS 327-97-9
Formula molecolare C16H18O9
Molecular Weight (g/mol) 354.31
Numero MDL MFCD00003862
InChI Key CWVRJTMFETXNAD-JUHZACGLSA-N
Sinonimo chlorogenic acid, 3-caffeoylquinic acid, chlorogenate, 3-o-caffeoylquinic acid, 3-3,4-dihydroxycinnamoyl quinic acid, heriguard, hlorogenic acid, caffeoyl quinic acid, 3-caffeoylquinate, unii-318adp12ri
PubChem CID 1794427
ChEBI CHEBI:16112
IUPAC Name (1S,3R,4R,5R)-3-{[(2E)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)prop-2-enoyl]oxy}-1,4,5-trihydroxycyclohexane-1-carboxylic acid
SMILES O[C@@H]1C[C@](O)(C[C@@H](OC(=O)\C=C\C2=CC=C(O)C(O)=C2)[C@@H]1O)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Chlorogenic acid
Nota nome For HPLC analysis
Colore White
Intervallo percentuale saggio 99.45%
Quantità 5 g
Peso formulazione 354.3
Percent Purity ≥99%
Grado Research
Forma fisica Crystalline Powder