Learn More
Chlorohydroquinone, 90%, Tech.
Codice prodotto. 10062720 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10062720 5 g Glass Bottle 5g
10072720 100 g Plastic bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10062720 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 208220050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 615-67-8 | C6H5ClO2 | 144.56 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 615-67-8
Formula molecolare C6H5ClO2
Molecular Weight (g/mol) 144.56
Numero MDL MFCD00002341
InChI Key AJPXTSMULZANCB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo chlorohydroquinone, 2-chlorohydroquinone, monochlorohydroquinone, chloroquinol, 1,4-benzenediol, 2-chloro, 2-chloro-1,4-benzenediol, hydroquinone, chloro, 2-chloro-1,4-dihydroxybenzene, 2,5-dihydroxychlorobenzene, 1,4-dihydroxy-2-chlorobenzene
PubChem CID 301
ChEBI CHEBI:27675
IUPAC Name 2-chlorobenzene-1,4-diol
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)Cl)O
Specifica
Materiale o nome chimico Chlorohydroquinone
Nota nome tech., 90%
Punto di fusione 101°C to 102°C
Colore Brown to Gray
Punti di ebollizione 263°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 90%
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 5 g
Beilstein 06, 849
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in alcohol,benzene,slightly soluble in ether
Peso formulazione 144.56
Percent Purity 90%
Grado Caratteristiche
Forma fisica Fine Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Chlorohydroquinone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.