Learn More
Chloroiodomethane, 98%, stab. with copper
Codice prodotto. 11384559
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
500 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
500g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11384559 10 g 10g
11394559 50 g 50g
11304569 250 g 250g
11498863 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11384559 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11032.09
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 593-71-5 | CH2ClI | 176.381 g/mol
Chloroiodomethane is used as an intermediate in pharmaceuticals, organic synthesis, agrochemicals and dyestuff. It is also useful in cyclopropanation (Simmon-Smith reaction), Mannich reaction, aminomethylation and in epoxidation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Chloroiodomethane is used as an intermediate in pharmaceuticals, organic synthesis, agrochemicals and dyestuff. It is also useful in cyclopropanation (Simmon-Smith reaction), Mannich reaction, aminomethylation and in epoxidation.
Solubility
Miscible with acetone, benzene, diethyl ether and alcohol.
Notes
It is incompatible with strong oxidizing agents and strong bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 593-71-5
Formula molecolare CH2ClI
Numero MDL MFCD00001078
InChI Key PJGJQVRXEUVAFT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo chloro iodo methane, methane, chloroiodo, methylene chloroiodide, chloro-iodomethane, chloro-iodo-methane, iodochloromethane, chlor iod methan, chloroiodo-methane, chloromethyl iodide, qmablxaih@
PubChem CID 11644
IUPAC Name chloro(iodo)methane
Specifica
Materiale o nome chimico Chloroiodomethane
Nota nome Stabilized with copper
Densità 2.416
Punti di ebollizione 108°C to 109°C
Punto d'infiammabilità None
Indice di rifrazione 1.5822
Quantità 10 g
Numero UN UN2810
Beilstein 1730802
Sensibilità Light sensitive
Informazioni di solubilità Miscible with acetone,benzene,diethyl ether and alcohol.
SMILES C(Cl)I
Molecular Weight (g/mol) 176.381
Peso formulazione 176.38
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Chloroiodomethane
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Chloroiodomethane