Learn More
Chloroiodomethane, 98%, stabilized
Codice prodotto. 11914511 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11914511 500 mL Glass Bottle 500mL
10515401 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
10366451 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11914511 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 222155000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 593-71-5 | CH2ClI | 176.38 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Alkylation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 593-71-5 , 7440-22-4
Formula molecolare CH2ClI
Molecular Weight (g/mol) 176.38
InChI Key PJGJQVRXEUVAFT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo chloro iodo methane, methane, chloroiodo, methylene chloroiodide, chloro-iodomethane, chloro-iodo-methane, iodochloromethane, chlor iod methan, chloroiodo-methane, chloromethyl iodide, qmablxaih@
PubChem CID 11644
IUPAC Name chloro(iodo)methane
SMILES C(Cl)I
Especificaciones
Materiale o nome chimico Chloroiodomethane
Colore Pink-Red to Yellow
Densità 2.4200g/mL
Punti di ebollizione 108.0°C to 109.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare ClCH2I
Indice di rifrazione 1.5812 to 1.5832
Quantità 500 mL
Beilstein 01,71
Fieser 10,89; 17,115
Gravità specifica 2.42
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in many organic solvents
Stabilizzatore Copper
Peso formulazione 176.38
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.