Learn More
Chloroiodomethane, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Chloroiodomethane |
| Quantità | 5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/CH2ClI/c2-1-3/h1H2 |
| Peso formulazione | 175.889 |