Learn More
Chloromethanesulfonyl chloride, 95%
Codice prodotto. 12367093 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
12367093 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12367093 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 222460050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 3518-65-8 | CH2Cl2O2S | 148.99 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Chloromethanesulfonyl chloride
CAS 3518-65-8
Colore White
Densità 1.6500g/mL
Punti di ebollizione 80.0°C to 81.0°C
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (Argentometry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare CH2Cl2O2S
Formula lineare ClCH2SO2Cl
Numero MDL MFCD00014727
Quantità 5 g
Beilstein 01,III,2592
Gravità specifica 1.65
Sinonimo methanesulfonyl chloride, chloro, chloromethylsulfonyl chloride, chloromethanesulphonyl chloride, chlormethansulfochlorid, chlormethansulfonylchlorid, chloromesyl chloride, chloromethyl sulfonyl chloride, chlormethansulfochlorid czech, chlormethansulfonylchlorid czech, chlorid kyseliny chlormethansulfonove
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts
InChI Key KQDDQXNVESLJNO-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClCS(Cl)(=O)=O
IUPAC Name chloromethanesulfonyl chloride
Molecular Weight (g/mol) 148.99
PubChem CID 77054
Peso formulazione 149
Percent Purity 95%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Chloromethanesulfonyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.