Learn More
Chloromethanesulfonyl chloride, 95%
Codice prodotto. 11374228
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
50g
Codice prodotto. 11374228
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 041486.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 3518-65-8 | CH2Cl2O2S | 148.99 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dye stuff. It is synthesis of chloromethanesulfonates and chloromethanesulfonamides. It is also used for conversion of alcohols into the inverted acetates, azides and nitriles, and rearrangement of carbon-carbon and carbon-oxygen bonds under mild conditions, and in electrophilic and radical reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3518-65-8
Formula molecolare CH2Cl2O2S
Molecular Weight (g/mol) 148.99
Numero MDL MFCD00014727
InChI Key KQDDQXNVESLJNO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methanesulfonyl chloride, chloro, chloromethylsulfonyl chloride, chloromethanesulphonyl chloride, chlormethansulfochlorid, chlormethansulfonylchlorid, chloromesyl chloride, chloromethyl sulfonyl chloride, chlormethansulfochlorid czech, chlormethansulfonylchlorid czech, chlorid kyseliny chlormethansulfonove
PubChem CID 77054
IUPAC Name chloromethanesulfonyl chloride
SMILES ClCS(Cl)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Chloromethanesulfonyl chloride
Densità 1.67 g/mL
Punti di ebollizione 78°C to 81°C (20 mm)
Intervallo percentuale saggio 98%
Formula lineare CH2SO2Cl
Quantità 10 g
Numero UN UN3265
Beilstein 1811761
Sensibilità Moisture sensitive
Informazioni di solubilità It is soluble in dichloromethane,pyridine,and most organic solvents. It is insoluble in water.
Peso formulazione 149
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.