Learn More
Chloromethanesulfonyl Chloride, TRC
Codice prodotto. 30367135
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30367135 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30367135 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC4276991G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Chloromethanesulfonyl Chloride
CAS 3518-65-8
Formula molecolare CH2Cl2O2S
Quantità 1 g
Sinonimo 1-Chloromethanesulfonyl Chloride, (Chloromethyl)sulfonyl Chloride
InChI Formula InChI=1S/CH2Cl2O2S/c2-1-6(3,4)5/h1H2
SMILES ClCS(=O)(=O)Cl
IUPAC Name chloromethanesulfonyl chloride
Molecular Weight (g/mol) 149
Peso formulazione 147.9153