Learn More
Chloromethoxysulfonyl Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale o nome chimico | Chloromethoxysulfonyl Chloride |
| CAS | 49715-04-0 |
| Formula molecolare | C H2 Cl2 O3 S |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | Chloromethyl Chlorosulfate, Chlorosulfuric Acid, Chloromethyl Ester |
| InChI Formula | InChI=1S/CH2Cl2O3S/c2-1-6-7(3,4)5/h1H2 |
| SMILES | ClCOS(=O)(=O)Cl |
| IUPAC Name | chloro(chlorosulfonyloxy)methane |
| Molecular Weight (g/mol) | 164.996 |
| Peso formulazione | 163.91 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?