Learn More
(Chloromethyl)benzene, Mikromol™
Codice prodotto. 17949709
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17949709 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17949709 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0224.060500
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(Chloromethyl)benzene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico alpha-Chlorotoluene (Benzylchloride)
CAS 100-44-7
Nomi componenti o analita alpha-Chlorotoluene (Benzylchloride)
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C7 H7 Cl
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Benzylchloride, Chloromethylbenzene, alpha-Chlorotoluene
InChI Formula InChI=1S/C7H7Cl/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
SMILES ClCc1ccccc1
IUPAC Name chloromethylbenzene
Molecular Weight (g/mol) 126.58
Quantità 500 mg
Peso formulazione 126.0236 g/mol