Learn More
Chloromethyl chloroformate, 97%
Codice prodotto. 11327476
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11327476 50 g 50g
11317476 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11327476 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L09527.18
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 22128-62-7 | C2H2Cl2O2 | 128.936 g/mol
Chloromethyl chloroformate is used as an intermediate in pharmaceuticals and in manufacture other chemicals. It acts as a reactant in the synthesis of aminocarbonyloxymethyl esters of diclofenac, flufenamic acid and in monomethoxypoly(ethyleneglycol) prodrugs of cyclosporin A.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Chloromethyl chloroformate is used as an intermediate in pharmaceuticals and in manufacture other chemicals. It acts as a reactant in the synthesis of aminocarbonyloxymethyl esters of diclofenac, flufenamic acid and in monomethoxypoly(ethyleneglycol) prodrugs of cyclosporin A.
Solubility
Slightly miscible with water.
Notes
Incompatible with oxidizing agents and water.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 22128-62-7
Formula molecolare C2H2Cl2O2
Molecular Weight (g/mol) 128.936
Numero MDL MFCD00077688
InChI Key JYWJULGYGOLCGW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo chloromethyl chloroformate, chloromethylchloroformate, chloroformic acid chloromethyl ester, carbonochloridic acid, chloromethyl ester, palite, chlormethylchlorformiat, clco2ch2cl, chlormethylchlorocarbonat, chloromethyl choroformate, choromethyl chloroformate
PubChem CID 62754
IUPAC Name chloromethyl carbonochloridate
SMILES C(OC(=O)Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Chloromethyl chloroformate
Punto di fusione <-20°C
Densità 1.465
Punti di ebollizione 107°C to 108°C
Punto d'infiammabilità 95°C (203°F)
Odore Acrid
Formula lineare ClCO2CH2Cl
Indice di rifrazione 1.4295
Quantità 50 g
Numero UN UN2745
Beilstein 506426
Sensibilità Moisture sensitive
Informazioni di solubilità Slightly miscible with water.
Peso formulazione 128.94
Percent Purity 97%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Chloromethyl chloroformate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H330-Letale se inalato.
  • EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Chloromethylchloroformate